Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Liebig con olivas
Código de producto. 10498592
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.º de junta cónica estándar Unit Size
10498592 NS 24/29 cada uno
10224631 NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10498592 Supplier Lenz Laborglasintrumente Supplier No. 05210403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    56.09€ / paquete de 1
    Ahorro 25.91€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores según Liebig
  • Con olivas, condensadores de Liebig
  • Conforme a DIN 12576
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN&tr
Specifications
Longitud (métrico) 400 mm
N.º de junta cónica estándar NS 24/29
Material Vidrio borosilicatado (3.3)