Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Liebig con roscas GL
Código de producto. 10882811
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
400 mm
500 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10882811 500 mm cada uno
10067989 750 mm cada uno
10673755 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10882811 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05210514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    78.68€ / paquete de 1
    Ahorro 14.32€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de Liebig conformes a DIN 12576 y además de DIN
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Roscas GL 14 con dos olivas de plástico roscadas
Longitud de la chaqueta (métrico) 500 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 29/32