Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Davies, con rosca GL
Código de producto. 11566794
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) unitSize
11566794 NS 29/32 400 mm cada uno
11546794 NS 29/32 250 mm cada uno
11556794 NS 24/29 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11566794 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05215414
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de Davies para condensación de vapores
  • Con toma NS y cono NS
  • Con área de refrigeración de doble tamaño
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN&tr
Especificaciones
Incluye Dos olivas de plástico roscadas
Longitud (métrico) 400 mm
N.º de junta cónica estándar NS 29/32
Material Vidrio Duran