Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Davies
Descripción
- Condensadores de Davies para condensación de vapores
- Con toma NS y cono NS
- Con área de refrigeración de doble tamaño
- Conexión de agua: olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Aceitunas de vidrio |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |