Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Allihn con roscas GL
Código de producto. 11526804
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
11526804 500 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11526804 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05223514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    106.80€ / paquete de 1
    Ahorro 48.20€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores Allihn conforme a DIN 12581
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud de la chaqueta (métrico) 500 mm
N.º de bulbos 10
N.º de junta cónica estándar NS 29/32