Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Allihn, con roscas GL
Código de producto. 11943421
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 19/26
NS24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11943421 NS24/29 cada uno
10233652 NS 19/26 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11943421 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05223213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    77.67€ / paquete de 1
    Ahorro 28.33€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores Allihn conformes a DIN 12581 y además de DIN
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
N.º de junta cónica estándar NS24/29