Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Allihn, para extractores, con olivas
Código de producto. 10306171
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 29/32
NS 34/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10306171 NS 29/32 cada uno
10244101 NS 34/35 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306171 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05226004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    80.20€ / paquete de 1
    Ahorro 46.80€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores Allihn para condensación de vapores
  • Con cono NS
  • Conexión de agua: olivas
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
N.º de junta cónica estándar NS 29/32
Material Vidrio Duran