Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Allihn
Código de producto. 11973421
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Longitud (métrico):
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11973421 NS 19/26 250 mm cada uno
10401834 NS 24/29 250 mm cada uno
10612995 NS 24/29 400 mm cada uno
10090654 NS 14/23 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11973421 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05223312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00€
    76.70€ / paquete de 1
    Ahorro 17.30€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores Allihn conforme a DIN 12581
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Dos olivas de plástico roscadas, roscas GL 14
Longitud (métrico) 250 mm
N.º de junta cónica estándar NS 19/26