Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Allihn
Descripción
- Condensadores Allihn conforme a DIN 12581
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
- Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Specifications
| Incluye | Dos olivas de plástico roscadas, roscas GL 14 |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 24/29 |