Learn More
VELP Scientifica™ Kit de condensación para muestras de agua
Código de producto. 17824687 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de condensación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17824687 Kit de condensación cada uno
1 options
Código de producto. 17824687 Proveedor VELP Scientifica™ N.º de proveedor A00000477
En stock
El kit de condensación para muestras de agua consta de un depósito de 3,5 litros y un condensador que permite la condensación y recogida del líquido evaporado sin necesidad de intervención del operador.
El kit de condensación permite la condensación y recogida del líquido evaporado sin intervención del operador.
  • Consta de un depósito de 3,5 litros.
  • Para muestras con bajo contenido de nitrógeno, como muestras de agua, el análisis TKN requiere un gran volumen de muestra.
  • Durante la etapa de digestión, la evaporación del líquido podría provocar el llenado del tanque de dilución KS 1000 y un aumento relevante de los reactivos.’ temperatura.
  • Requerido cuando la suma de los volúmenes de muestra a digerir es superior a 500 mL. 
  • Se  puede utilizar en sustitución del tanque de dilución o como etapa adicional.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de condensación