Learn More
BUCHI Trampa de condensado para Rotavapor Condensador
Código de producto. 15570570 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Termoplástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15570570 Termoplástico cada uno
1 options
Código de producto. 15570570 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11061985
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Recoge y drena el condensado, que puede acumularse en el exterior del condensador.
  • Para usar con V (bobina vertical) y HP condensadores (de alto rendimiento)
  • Verde
  • Elastómero termoplástico (TPE)
  • Diámetro del conector de la manguera de drenaje: 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Termoplástico
Tipo Inserto de condensador