Learn More
SHP Steriltechnik AG Depósito de condensados
Código de producto. 31908840
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Autoclaves
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31908840 Autoclaves cada uno
1 options
Código de producto. 31908840 Proveedor SHP Steriltechnik AG N.º de proveedor 20.0000.000.500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
El tanque de recogida de condensados recoge la condensación de forma fiable durante el proceso de autoclave. Esto protege el equipo y garantiza que el condensado se elimine correctamente.
  • Recogida fiable de condensado de los ciclos de autoclave
  • Protege el autoclave y el entorno de trabajo frente a la contaminación
  • Fácil de quitar y limpiar
  • Material robusto y duradero
  • Adecuado para autoclaves estándar
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Autoclaves
Modelo Depósito de condensados
Tipo de producto Recipiente colector de condensado