Learn More
Thermo Eutech™ Medidor de conductividad COND 6+
Código de producto. 11579204
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11579204 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 11579204 Proveedor Thermo Eutech™ N.º de proveedor 01X289426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    265.39€ / paquete de 1
    Ahorro 239.61€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Medidor de conductividad Cond 6+, soporte/blindaje de caucho, electrodo CONSEN91B
Características del producto
  • Calibración de pulsadores multipunto (hasta cinco puntos) con una precisión a escala completa de ± 1 %
  • La opción de calibración automática rápida y sencilla o calibración manual personalizada cerca de la muestra.
  • Alcance automático para mediciones de conductividad/SDT para una respuesta rápida y una mejor resolución en el amplio intervalo de medición
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para una precisión óptima en caso de fluctuaciones de temperatura
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • Electrodo con ATC integrada diseñado para un mínimo atrapamiento de burbujas de aire durante la medición
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a vertidos e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
  • Kit de medidor (opcional): contiene todo lo que necesita para la calibración y medición en un maletín de transporte resistente
Aplicaciones
Prueba rutinaria: para comprobaciones rápidas y exactas de conductividad o SDT en laboratorios, sobre el terreno y en colegios.
Medio ambiente/agricultura: útil en los controles de nutrientes y fertilizantes en las industrias hidropónicas y agrícolas.
Pruebas de calidad del agua: para analizar el agua dura, el agua sin tratar, el agua industrial y de enjuague, el agua potable, el agua de efluentes, el agua de piscina y el agua de proceso entrante. Ideal para todo tipo de garantía de la calidad, industrias de impresión y pruebas de calidad del agua.
Especificaciones
  • Intervalo de conductividad (basado en una constante de celda de 1,0):
    De 0,00 a 19,99 µS/cm
    De 20,00 a 199,9 µS/cm
    De 200,0 a 1999 µS/cm
    De 2,00 a 19,99 mS/cm
    De 20,0 a 200,0 mS/cm
  • Resolución: 0,05 % de la escala completa
  • Exactitud: ±1 % de la escala completa ±1 LSD
  • Escala de temperatura: De 0,0 a 100,0 ºC/de 32,0 a 212 ºF (80,0 ºC con sonda suministrada)
  • Resolución: 0,1 ºC/0,1 ºF
  • Exactitud: ± 0,5 ºC/±0,9 ºF
  • Compensación: ATC/MTC (de 0 a 80 ºC)
  • Normalización: De 20,0 o 25,0 ºC
  • Temperatura de funcionamiento: De 5 a 45 ºC
  • Funciones del medidor: Cuatro puntos de calibración (uno por intervalo) automáticos; cinco (uno por intervalo) manuales
  • Coeficiente de temperatura: 0,0 - 10,0 %
  • Constante de celda: 0,1, 1,0, 10,0 Autoapagado 20 minutos después de pulsar la última tecla
  • Entrada: BNC, enchufe fono de 2,5 mm
  • Duración de la batería/suministro eléctrico: Cuatro pilas alcalinas de 1,5 V ‘AAA’ (incluidas); > 500 horas
  • Dimensiones/peso:
    Medidor (AnxPxAl) 15,7 x 8,5 x 4,2 cm; 255 g en caja (AnxPxAl) 36 x 28 x 8 cm; 1555 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±1 % de la escala completa
Measurement Modes Conductividad, TDS, temperatura, TDS, Temperature
Puntos de calibración (conductividad) Cuatro (uno por intervalo) automático; cinco (uno por intervalo) manuales
Intervalo (conductividad) De 0,00 a 19,99 μS/cm, de 20,00 a 199,9 μS/cm, de 200,0 a 1999 μS/cm, de 2,00 a 19,99 mS/cm, de 20,0 a 200,0 mS/cm
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 100°C
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP 54
Idiomas Inglés