Learn More
Thermo Scientific™ MuA Transposase (concentrated)
Código de producto. 10515559 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
22 μg
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10515559 22 μg 20 microlitros
1 options
Código de producto. 10515559 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F750C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Realizar análisis funcionales de proteínas con estas herramientas basadas en transposón.
Los productos de transposón se basan en la maquinaria de transposición del bacteriófago Mu. Durante la fase lítica del ciclo vital del fago, la maquinaria replica su genoma transponiendo repetidamente dentro del genoma del huésped. La reacción de transposición de Mu ha sido modificada en una reacción in vitro catalizada por una sola enzima, la transposasa MuA. En este sistema, una reacción in vitro es capaz de generar más de un millón de clones de inserción de transposón.
Características destacadas
El sistema de generación de mutaciones (MGS Kit) yel sistema Stop Generation (STOP Kit) se desarrollaron para el análisis funcional de proteínas. Estas nuevas herramientas de transposón permiten la creación de bibliotecas saturadas de proteínas mutadas en una sola reacción con menos tiempo de intervención que cualquier otro método. La ubicación de la inserción de transposones en cada clon mutado se puede mapear mediante PCR o secuenciación. Con los kits MGS y STOP, miles de clones mutados están listos para estudios de expresión en solo 2 a 3 días.
El MGS Kit contiene el conjunto completo de reactivos para la mutagénesis de exploración enlazadora basada en transposón de cualquier proteína objetivo. Los MGS Entranceposons están diseñados para realizar cambios sutiles en la estructura de una proteína objetivo mediante la inserción de 15 bp en el marco de los linkers en todo el gen objetivo correspondiente. Esta inserción en el marco permite la conservación de secuencias de flujo descendente.
Los Entranceposons del STOPKit contienen codones de parada traslacionales en los tres marcos de lectura dentro de la porción terminal de la secuencia de transposon. La modificación patentada del sistema Stop Generation permite generar una biblioteca de deleción C-terminal saturada a partir de prácticamente cualquier proteína objetivo con una adición máxima de tres aminoácidos.
Características destacadas
  • Eficiente - Crea bibliotecas de inserción saturadas para secuenciación y análisis de proteínas en una sola reacción
  • Rápido: Reduce el tiempo de intervención en comparación con los métodos convencionales
  • Aleatorio: Elimina la preferencia de sitio de destino o el punto de acceso directo de inserción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1,1 μg/μL
Formulario Solución
Formato Tubo
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Productos de transposón
Cantidad 22 μg
Material de partida ADN
Volumen 20 μl