Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Tinte violeta cristal concentrado
Código de producto. 12946307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
12946307 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 12946307 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.8000
Se utiliza para una tinción de Gram cómoda para identificar fácilmente los organismos grampositivos o gramnegativos. Pro-Lab Diagnostics™ Crystal Violet Stain, Concentrado es un tinte microbiológico 10x concentrado fabricado según los más altos estándares, de acuerdo con todos los requisitos reglamentarios y con etiqueta CE.
Pro-Lab Diagnostics™ Las tinciones se fabrican en laboratorios especialmente diseñados según los más altos estándares y utilizando las mejores materias primas. Se emplean un estricto control de calidad y técnicas de filtración antes de su lanzamiento para garantizar que todas las tinciones ofrecen unas excelentes características de rendimiento.
  • Concentrado 10X: 100 ml se diluyen en 1 L de tinte listo para usar
  • El violeta de cristal es la tinción principal del método de tinción de Gram.
  • Tiñe las paredes celulares de los organismos y se retiene en las bacterias Gram-positivas después de la decoloración.
Especificaciones
Tipo de solución Reactivo concentrado
Cantidad 100 ml
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para tinción de Gram
Color Violeta oscuro
Composición Etanol, C.I. básico violeta 3, metanol
Requisitos de almacenamiento <20 °C
Tipo de tinción Tinción de Gram
Volumen (métrico) 100 mL (rinde 1 L de tinte listo para usar)
Tipo de producto Cristal violeta
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Crystal Violet Concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. basicviolet 3, methanol