Learn More
Pacific Handy Cutter Cortador de seguridad con hoja oculta (hoja reemplazable)
Código de producto. 17758977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17758977 Verde paquete de 50
1 options
Código de producto. 17758977 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor EZR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.78€
    535.45€ / paquete de 50
    Ahorro 116.33€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
¿Necesita un cuchillo de seguridad con el nivel de seguridad más alto y muy resistente? La cuchilla de seguridad EZR ofrece una hoja oculta que se puede girar primero y después sustituir de forma individual. Por lo tanto, este cuchillo es especialmente económico, y le permite reducir los residuos al mínimo.
  • La cuchilla de seguridad EZR ofrece una hoja oculta que se puede girar primero y después sustituir de forma individual.
  • Por lo tanto, este cuchillo es especialmente económico y le permite reducir los residuos al mínimo.
  • La cubierta de la hoja está hecha de metal para que pueda perforar y cortar de forma vigorosa.
  • Con una práctica pinza para el cinturón, un ojal para atar o colgar un cordón y el divisor de cinta metálico integrado.
Especificaciones
Tipo de producto Cortador de seguridad con hoja oculta
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Verde