Learn More
Pacific Handy Cutter Cortador de seguridad para todo tipo de usos con hoja oculta
Código de producto. 17718977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17718977 Amarillo paquete de 50
1 options
Código de producto. 17718977 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor EBC1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.59€
    253.31€ / paquete de 50
    Ahorro 51.28€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La EBC1 es una cuchilla de seguridad especialmente resistente con una hoja oculta. Por lo tanto, es especialmente seguro. Es perfecto para cortar hasta cartón corrugado de doble pared, correas y muchos otros materiales.
  • Un producto desechable en amarillo de alta viscosidad. Con un práctico divisor de cinta para minimizar el uso de la hoja de cuchilla y los daños en el producto.
  • Además de un ojal para atar o colgar un cordón.
  • ¿Necesita cortar a una distancia mayor? Entonces le gustará nuestro adaptador DFCCON. Esto convierte su EBC1 en una herramienta de corte telescópica.
Specifications
Tipo de producto Cuchilla
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Color Amarillo