Learn More
Heidolph™ Adaptador de bloque cóncavo
Código de producto. 10567211 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraces redondos de 1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10567211 Matraces redondos de 1 l cada uno
1 options
Código de producto. 10567211 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5049400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    166.07€ / paquete de 1
    Ahorro 28.93€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para su uso con agitadores
  • Para matraces de fondo redondo de 1 l
  • Hay disponible una placa adaptadora para agitadores magnéticos con una placa de 145 mm de d.e., para modelos con d.e. 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con ventilación
Para utilizar con (equipo) Matraces redondos de 1 l
Forma Forma redonda
Junta cónica estándar Estrecho
Tipo Adaptador de bloque
Tensión 115/230 V
Material Aluminio