Learn More
Concanavalina A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16821900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16821900 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16821900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61221.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Una lectina vegetal que es mitógeno de células T e induce apoptosis en fibroblastos humanos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La concanavalina A es una lectina vegetal que es un mitógeno de células T e induce apoptosis en fibroblastos humanos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y solución salina tamponada con fosfato.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11028-71-0
Número MDL MFCD00071069
Sinónimo ConA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Concanavalin A
Tipo Concanavalin A
Forma física Polvo liofilizado
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,2495
Información de solubilidad Slightly soluble in water and phosfate buffered saline.