Learn More
Concanavalina A, MP Biomedicals™
Código de producto. 11492082 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492082 250 mg 250 miligramos
11402092 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492082 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02150710.2
Aislado por cromatografía de afinidad sobre dextrano reticulado. Concanavalin A, MP Biomedicals es una lecitina pura de Canavalia ensiformis (Con A) de Jackbean. Existe como un dímero por debajo de pH 5.0 y a pH >7, existe como un tetrámero.
Las lecitinas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. La Con A no es una glicoproteína y no contiene residuos de cisteína. A diferencia de la mayoría de las otras lecitinas, la Con A es una metaloproteína y requiere un ión de un metal de transición, como el manganeso, más iones de calcio para su unión.
  • La Con A no es específica del grupo sanguíneo pero tiene afinidad con los residuos terminales de α-D-manosil y α-D-glucosil. La Con A se une específicamente a los residuos de manosil y glucosil de polisacáridos y glicoproteínas.
  • Los grupos hidroxilo no modificados en las posiciones C3, C4 y C6 de los anillos de D-glucopiranosilo o D-mannopiranosilo pueden ser esenciales para la unión.
  • Cada subunidad de Con A contiene un ión de calcio y un ión de manganeso. La eliminación de estos cationes por diálisis en condiciones ácidas suprime la actividad de unión a los carbohidratos.
  • La Con A se disocia en dímeros a un pH de 5,6 o inferior. Entre pH 5.8 y pH 7.0, la Con A existe como tetrámero. Por encima de pH 7.0 se forman agregados más altos.
  • La Con A exhibe actividad mitogénica que depende de su grado de agregación. La succinilación da como resultado una forma dimérica activa que permanece como dímero por encima de pH 5.6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11028-71-0
Sinónimo Con A
Especificaciones
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/mL, slightly hazy, colorless solution).
Formula Weight (peso de la fórmula) Monomeric molecular weight of Con-A is 25,500(Lit.)
Forma física Polvo blanco brillante