Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Cantidad | 10 mg |
| Fuente | Canavlia ensiformis |
| Conjugado | Tetrametilrodamina |
| Reactividad cruzada | α-man, α-glc |
| Especie | C. ensiformis |
| Recombinante | Native |
| Etiqueta de proteína | None |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Excitación/emisión | 555/580 nm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.