Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Código de producto. 11514247
Cambiar vista
Click to view available options
Conjugado:
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 633
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor Plus 405
Alexa Fluor Plus 750
Tetrametilrodamina
Texas Red
Color:
Azul
Infrarrojo cercano
Naranja
Rojo
Rojo oscuro
Verde
Violeta
Excitación/emisión:
346/442 nm
405/450 nm
495/519 nm
555/580 nm
590/617 nm
595/615 nm
632/647 nm
650/668 nm
750/777 nm
Subtipo de proteína:
Concanavalina A (con A)
Concanavalina A, succinilada
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conjugado Color Excitación/emisión Subtipo de proteína Tamaño de la unidad
11514247 Alexa Fluor 647 Rojo oscuro 650/668 nm Concanavalina A (con A) 5 miligramos
11514217 Alexa Fluor 350 Azul 346/442 nm Concanavalina A (con A) 5 miligramos
11594207 Alexa Fluor 488 Verde 495/519 nm Concanavalina A (con A) 5 miligramos
11594237 Alexa Fluor 488 Verde 495/519 nm Concanavalina A, succinilada 5 miligramos
11504217 Alexa Fluor 594 Rojo 590/617 nm Concanavalina A (con A) 5 miligramos
11504247 Alexa Fluor 633 Rojo oscuro 632/647 nm Concanavalina A (con A) 5 miligramos
17807388 Alexa Fluor Plus 405 Violeta 405/450 nm Concanavalina A (con A) 5 miligramos
17897378 Alexa Fluor Plus 750 Infrarrojo cercano 750/777 nm Concanavalina A (con A) 1 miligramo
11520176 Texas Red Rojo 595/615 nm Concanavalina A (con A) 10 miligramos
11540176 Tetrametilrodamina Naranja 555/580 nm Concanavalina A (con A) 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11514247 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C21421
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Concanavalin A selectively binds to alpha‐mannopyranosyl and alpha‐glucopyranosyl residues. In neutral and alkaline solutions, concanavalin A exists as a tetramer with a molecular weight of approximately 104,000 Daltons. In acidic solutions (pH below 5.0), concanavalin A exists as a dimer. Conjugated concanavalin A has been used in variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and flow cytometry (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Cantidad 5 mg
Fuente Canavlia ensiformis
Conjugado Alexa Fluor 647
Reactividad cruzada α-man, α-glc
Especie C. ensiformis
Recombinante Native
Etiqueta de proteína None
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Excitación/emisión 650/668 nm
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sistema de expresión Natural
Familia de proteínas Lectins
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Concanavalina A (con A)
Categoría de investigación Imaging
Color Rojo oscuro
Línea de productos Alexa Fluor
Grado de pureza o calidad Imaging Quality
Tipo de ligando Lectin