Learn More
Concanamycin A, MedChemExpress
Código de producto. 16493926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
16493926 25 μg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 16493926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1724
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Concanamycin A (Folimycin; Antibiotic X 4357B) is a macrolide antibiotic, a vacuolar type H+-ATPase (V-ATPase) inhibitor. Concanamycin A is also an inhibitor of lysosomal acidification, can be used to T cell-mediated inflammation research-.
Concanamycin A (Folimycin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Concanamycin A
Forma física Solid
CAS 80890-47-7
Color Blanco
Cantidad 25 μg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H75NO14
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Antibiotic X 4357BFolimycin X 4357B
Información de solubilidad Methanol : 10 mg/mL (11.55 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[C@H]([C@@](C[C@H]1O[C@@](O[C@H](C)[C@H]2OC(N)=O)([H])C[C@H]2O)(O[C@H](/C=C/C)[C@H]1C)O)[C@H](O)[C@@H]([C@](OC(/C(OC)=C/C(C)=C/[C@H]([C@@H](O)[C@H]3CC)C)=O)([H])[C@H](/C=C/C=C(C[C@H]([C@@H]3O)C)/C)OC)C
Peso molecular (g/mol) 866.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 866.09
Porcentaje de pureza 96.0%