Learn More
COMU(R), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336435 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11336435 10 g Frasco de vidrio 10 g
11326435 5 g Frasco de vidrio 5 g
11346435 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336435 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439480100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Reactivo de acoplamiento
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1075198-30-9
Fórmula molecular C12H19F6N4O4P
Peso molecular (g/mol) 428.27
Número MDL MFCD11975052 MFCD24368564 MFCD11975052
Clave InChI GPDHNZNLPKYHCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo comu, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dim, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate, z-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxy-n,n-dimethyl morpholin-4-yl methaniminium hexafluorophosphate, 4-e-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxidanyl dimethylamino methylidene-4??-morpholin-4-ylium hexafluorophosphate
PubChem CID 44471148
Nombre IUPAC [[(Z)-(1-ciano-2-etoxi-2-oxoetilideno)amino]oxi-morfolin-4-ilmetilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N1CCOCC1)=[N+](C)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material COMU*
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151.4°C to 152.9°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.