Learn More
Testo™ Software ComSoft conforme con CFR 21 parte 11
Código de producto. 11869100
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Aplicaciones farmacéuticas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11869100 Aplicaciones farmacéuticas cada uno
1 options
Código de producto. 11869100 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0554 1705
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este software para la programación y lectura de registradores de datos Testo. El software ComSoft de Testo™ conforme con CFR 21 parte 11 ha sido diseñado específicamente para los requisitos de la industria farmacéutica.
  • Software validable
  • Cumple todos los requisitos de la FDA (Administración de Alimentos y medicamentos) en un sistema cerrado
  • Conformidad con las normas CFR confirmada por un instituto independiente
  • Admite registradores de datos Testo de las series de instrumentos testo 174, testo 175, testo 176 y testo 184
  • Se ejecuta en todos los sistemas operativos de 32 y 64 bits Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 (excepto en la edición HOME correspondiente). Otros sistemas operativos disponibles previa solicitud
  • Administración de grupos de usuarios por administrador
  • Almacenamiento de datos sin procesar en formato de archivo a prueba de manipulaciones
  • Reconocimiento de errores de arrastre gracias a las sumas de prueba
  • Bloqueo de inactividad para evitar el acceso no autorizado
  • Supervisión de la actividad de inicio/cierre de sesión, uso correcto/incorrecto de firmas digitales y alteración de datos sin procesar con la ayuda de un registro de auditoría
Especificaciones
Tipo Software, ComSoft CFR 21 parte 11
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas
Para utilizar con (equipo) Registrador de datos serie testo 174, testo 175, testo 176 y testo 184