Learn More
MedChemExpress Compstatin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.34% |
| CAS | 206645-99-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1550.77 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (64.48 mM∣Need ultrasonic) |