Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de compresión para roscado macho
Código de producto. 11749539
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
NPT de 19,05 mm (3/4 pulgadas)
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de puerto unitSize
11749539 NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas) cada uno
11770449 NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) cada uno
11784749 NPT de 19,05 mm (3/4 pulgadas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11749539 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0638587
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los conectores de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos
  • Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
  • Hecho de PVDF
Especificaciones
Descripción Conector de compresión × NPT(macho)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PVDF
Longitud global (imperial) 34,03 mm (1-5/8 pulgadas)
Cantidad de embalaje 10 conectores
Tamaño de los tubos 1/2 in
Puerto de salida 1/2 in
Tamaño de puerto NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Anchura (métrico) 24 mm
Anchura (imperial) 15/16 pulg
Forma Recto
Tipo de producto Adaptador de compresión para roscado macho