Descripción
- Estos viales de vidrio de borosilicato están disponibles en vidrio de color transparente o ámbar
- Los viales son de perfil bajo para una mayor estabilidad
- Disponen de una boca ancha para facilitar el muestreo
- Las cajas conti
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 37/64 pulg, 14,75 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,85 mL |
| Altura (imperial) | 63,10 mm (1-1/50 pulgadas) |
| N.° por paquete | 144 |
| Tipo de empaquetado | Bandeja envuelta al vacío |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 26 mm |