Learn More
Thermo Scientific Chemicals Compuesto E
Código de producto. 15426749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426749 0,5mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 15426749 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65131.!D
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor análogo permeable, potente, selectivo, peptidomimético de estado no transitorio del procesamiento de Notch y →-secretasa.
CAS 209986-17-4
Fórmula molecular C27H24F2N4O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 490,50
Sinónimo Inhibidor de γ-secretasa XXI;
Sensibilidad Sensible a la luz
Formulario Sólido