Learn More
Compuesto 48/80, MP Biomedicals™
Código de producto. 11474322 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
11474322 50 mg
1 options
Código de producto. 11474322 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215902650
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Compound 48/80
CAS 94724-12-6
Color Blanco
Fórmula molecular C32H48Cl3N3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo compound 48/80 trihydrochloride
Clave InChI KIAWAQJORBNOIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCCC1=CC(=C(C=C1)OC)CC2=CC(=CC(=C2OC)CC3=C(C=CC(=C3)CCNC)OC)CCNC.Cl.Cl.Cl
Nombre IUPAC 2-[4-metoxi-3-[[2-metoxi-3-[[2-metoxi-5-[2-(metilamino)etil]fenil]metil]-5-[2-(metilamino)etil]fenil]metil]fenil]-N-metiletanamina; triclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 629.104
PubChem CID 118797323
Formula Weight (peso de la fórmula) 630
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Compound 48/80
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Compound 48/80