Learn More
Compound 401, MedChemExpress
Código de producto. 16497596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497596 100 mg 100 miligramos
16487738 10 mg 10 miligramos
16423717 50 mg 50 miligramos
16410208 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19341
MedChemExpress Compound 401 is a synthetic inhibitor of DNA-PK (IC50 = 0.28 μM) that also targets mTOR but not PI3K in vitro.
Compound 401 is a synthetic inhibitor of DNA-PK (IC50 = 0.28 μM) that also targets mTOR but not PI3K in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Compound 401
Forma física Solid
CAS 168425-64-7
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (21.33 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C=C(N2CCOCC2)N=C3N1C=CC4=C3C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 281.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.31
Porcentaje de pureza 99.97%