Learn More
3M™ Tiras con indicador químico para vapor Comply™
Código de producto. 12308209
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 1,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12308209 20 x 1,5 cm paquete de 240
1 options
Código de producto. 12308209
Marca: 3M™ 7100178075
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tira larga de tinta indicadora química impresa en tira de estilo perforado. Las tiras indicadoras químicas de vapor 3M™ Comply™ cambian de blanco a negro/marrón oscuro y reaccionan a 2 o más variables críticas del proceso de esterilización con vapor. Cumple los requisitos de la ISO 11140-1.
Tira larga de tinta indicadora química impresa en tira de estilo perforado.
  • Cambia de color blanco a marrón oscuro o negro.
  • El indicador de tipo 4 para múltiples variables reacciona a 2 o más variables críticas del proceso de esterilización por vapor.
  • Cumple los requisitos de la ISO 11140-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 y EN/ISO 11140-1:2005
Dimensiones (L x An) 20 x 1,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Para determinar si las condiciones del proceso de esterilización se han cumplido dentro de cada paquete
Para utilizar con (equipo) Esterilizador
Longitud (métrico) 20 cm
Tipo de producto Indicador químico
Temperatura (métrico) de 121 °C
Características Indicadores físicos y químicos para la verificación de las condiciones de exposición al proceso de esterilización
Cantidad 240 paq.
Indicador de esterilización Sí
Método de esterilización Vapor, químico
Anchura exterior (métrico) 1,5 cm