Learn More
3M™ Tiras con indicador químico para vapor Comply™
Tira larga de tinta indicadora química impresa en tira de estilo perforado. Las tiras con indicador químico para vapor 3M™ Comply™ cambian de blanco a marrón oscuro o negro y reaccionan a 2 o más variables críticas del proceso de esterilización por vapor. Cumple con los requisitos de la ISO 11140-1.
Marca:  3M™ 7000002629
Código de producto. 11923604
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Tira larga de tinta indicadora química impresa en tira de estilo perforado.
  • Cambia de color blanco a marrón oscuro o negro.
  • El indicador de tipo 4 para múltiples variables reacciona a 2 o más variables críticas del proceso de esterilización por vapor.
  • Cumple con los requisitos de la ISO 11140-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones