Learn More
3M™ Cinta indicadora Comply™
Código de producto. 15858022 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
55 m
Tamaño de la unidad:
paquete de 42
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15858022 55 m paquete de 42
1 options
Código de producto. 15858022 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000138228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    325.30€ / paquete de 42
    Ahorro 101.70€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La cinta indicadora 3M™ Comply™ forma parte de un sistema de control de esterilización coordinado.
  • Las cintas de alta calidad y con gran capacidad se adhieren muy bien a una gran variedad de envases blandos
  • Indicador de tipo 1
  • Para el envasado de sellado
  • Cambio de color claro de beige a negro
  • Cierre seguro
  • Resultado fácil de leer
  • Sin plomo, sin látex y sin disolventes
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Embalaje de sellado, monitorización de la exposición
Longitud (métrico) 55 m
Modelo Indicador de tipo 1
Tipo de producto Cinta indicadora
Indicador de esterilización Cambio de color claro de beige a negro
Método de esterilización Destiladores
Anchura exterior (métrico) 12 mm