Learn More
3M™ Paquete de prueba de autoclave y Bowie desechable Comply
Descripción
Con una química de color única, el paquete de prueba de autoclave tipo Bowie y Dick desechable de 3M™ Comply™ cumple con BS EN 867-4 y lleva el BSI KiteMark™.
- Rápido, eficaz y desechable
- Fácil y sencillo de leer
- Colores más fuertes y mayor definición
- Preciso, coherente, fiable y reproducible
- Fácil almacenamiento de registros
- Ahorro de tiempo
- El papel se puede reutilizar para tomar notas. Para un solo uso en esterilizadores de carga porosos para pruebas diarias de Bowie y Dick.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | BS EN 867-4 |
| Tipo de producto | Prueba de autoclave y Bowie desechable |
| Cantidad | 20 paq. |