Learn More
Heidolph™ Paquete de agitadores Unimax
Código de producto. 10371983 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 a 500 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
10371983 De 0 a 500 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10371983
Marca: Heidolph™ 5431231900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paquete completo
El paquete incluye
  • (1) agitador de plataforma orbital Unimax 1010
  • (1) módulo de calefacción
  • (1) campana de incubadora alta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 10 mm (0,4 in)
Capacidad portante (métrico) 5 kg
Intervalo de velocidad De 0 a 500 rpm
Tensión 115/230 V