Learn More
Thermo Scientific™ Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set
Código de producto. 16209581
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Refrigeradores de 326 l (11,5 pies cúb)
Refrigeradores y congeladores de 1297 l (45,8 pies cúbicos)
N.º de cajones:
5
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) N.º de cajones Tamaño de la unidad
16209581 Refrigeradores y congeladores de 1297 l (45,8 pies cúbicos) 12 paquete de 12
15206615 Refrigeradores de 326 l (11,5 pies cúb) 5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16209581 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7835.69€
    7370.00€ / paquete de 12
    Ahorro 465.69€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
A convenient alternative to open-wire shelving
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla. Esta es una opción para refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™.
  • Cajones de acero inoxidable
  • Ajustables con extensión completa
Información para pedidos:
Se instalan en fábrica y deben especificarse al realizar el pedido del refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable
Capacidad (imperial) 45,8 pies cúb.
Capacidad (métrico) 1297 L
Cajones Acero inoxidable (cajón)
N.º de cajones 12
Para utilizar con (equipo) Refrigeradores y congeladores de 1297 l (45,8 pies cúbicos)