Learn More
Epredia™ Juegos completos de tinción manual 117 y 130
Código de producto. 12627716 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Asa de la gradilla, trabajo 117 y 130
Cubierta de recipiente de tinción
Cubierta de recipiente de tinción, trabajo 117
Kit de ensamblaje de tinción manual 130
Recipiente de tinción solo, trabajo 130
Recipiente de tinción, trabajo 117
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12627716 Kit de ensamblaje de tinción manual 130 cada uno
12677706 Cubierta de recipiente de tinción, trabajo 117 cada uno
12667706 Recipiente de tinción, trabajo 117 cada uno
12687706 Asa de la gradilla, trabajo 117 y 130 cada uno
12637716 Recipiente de tinción solo, trabajo 130 cada uno
12647716 Cubierta de recipiente de tinción cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12627716 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 130
Coloque hasta 60 portaobjetos con los conjuntos de tinción manual completos Epredia™ 117 y 130, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no esterilizable en autoclave.
Juego completo de tinción manual 117:
  • Recipiente de tinción 119: acero inoxidable con dimensiones internas de 202 x 85 x 75 mm; capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
  • Gradilla de tinción 120: acero inoxidable; capacidad para hasta 60 portaobjetos; tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm.
  • Cubierta de tarro de tinción 118: Acero inoxidable
Juego completo de tinción manual 130:
  • Recipiente de tinción 131: vidrio no esterilizable en autoclave con dimensiones internas de 202 x 112 x 72 mm; capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
  • Gradilla de tinción 120: acero inoxidable; capacidad para hasta 60 portaobjetos; tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm
  • Cubierta de tarro de tinción 132: Acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (imperial) interior 2,8 pulg
Fondo (métrico) interior 72 mm
Material de la placa Vidrio no esterilizable en autoclave
Incluye Recipiente de tinción 131, gradilla de tinción 120, cubierta de recipiente de tinción 132
Longitud (imperial) interior 7,95 in
Longitud (métrico) interior 202 mm
Material de la gradilla Acero inoxidable
Número de portaobjetos 60
Anchura (imperial) interior 4,4 in
Anchura (métrico) interior 112 mm
Max. Slide Size 3 x 2 pulg
Tipo de producto Kit de ensamblaje de tinción manual 130
Solution Capacity 750 mL