Learn More
Quickfit™ Extractor Soxhlet de Complete Assemblies
Código de producto. 12468786
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12468786 200 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12468786 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor 200RASX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.05€
    256.40€ / paquete de 1
    Ahorro 80.65€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
El extractor Soxhlet de Quickfit™ Complete Assemblies incluye todos los componentes de vidrio necesarios para realizar una extracción de sólido-líquido, incluyendo el extractor, el condensador y el matraz de evaporación.
  • Incluye extractor EX5/83, condensador CX7/08/SC, matraz FR500/3S
  • Cada conjunto comprende los componentes básicos para la extracción de sólido-líquido: Matraz/extractor Soxhlet/condensador/tapas y pinzas asociados
Especificaciones
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Capacidad (métrico) 200 mL
Para utilizar con (aplicación) Extracción sólido-líquido