Learn More
Complement factor D-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16424776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424776 100 mg 100 miligramos
16423698 10 mg 10 miligramos
16420087 50 mg 50 miligramos
16416437 5 mg 5 miligramos
16412836 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16424776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102034
MedChemExpress Complement factor D-IN-1 is a potent and selective small-molecule reversible factor d inhibitor, with IC50s of 0.006 and 0.05 μM in FD Thioesterolytic Fluorescent Assay and a MAC Deposition Assay, respectively.
Complement factor D-IN-1 is a potent and selective small-molecule reversible factor d inhibitor, with IC50s of 0.006 and 0.05 μM in FD Thioesterolytic Fluorescent Assay and a MAC Deposition Assay, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Complement factor D-IN-1
CAS 1386455-76-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19BrN6O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (517.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=NN(CC(N2[C@H](C(NC3=CC=CC(Br)=N3)=O)C[C@@H]4[C@H]2C4)=O)C5=C1C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 483.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.32
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation