missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Complement Factor B Polyclonal Antibody

Código de producto. 10764681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10764681 400 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10764681 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA514244

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Complement Factor B Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Factor B is a component of the alternative complement pathway. The protein is a single chain polypeptide with a molecular mass of 93 kDa. Factor B is cleaved by factor D into the Ba component (30 kDa) and the Bb (63 kDa). Bb together with C3b forms the alternative pathway C3 convertase C3bBb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Factor B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica CFB
N.º de referencia del gen P00751, P04186
Alias de gen AHUS4; AI195813; AI255840; alternative-complement pathway C3/C5 convertase; ARMD14; B; BF; B-factor, properdin; BFD; C2; C3 proaccelerator; C3 proactivator; C3/C5 convertase; CFAB; CFB; CFBD; complement component 2 (within H-2S); complement factor B; Complement factor B Ba fragment; Complement factor B Bb fragment; Da1-24; DADB-122G4.5; Factor B; Fb; FBI12; GBG; glycine-rich beta glycoprotein; glycine-rich beta-glycoprotein; H2-Bf; histocompatibility 2, complement component factor B; PBF2; properdin; properdin factor B
Símbolos de los genes CFB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 395-422 amino acids from the central region of human BF.
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation, Size-exclusion - Dialysis
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14962, 629
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.