Learn More
Lovibond™ Disco Comparator 2000+ para escala Hazen NSH
Descripción
Disco Comparator 2000+ para escala Hazen NSH de intervalo 10-20-30-40-50-60-70-80-90 Pt-Co para su uso con Nessleriser 2150
Resistencia
Los patrones de color fabricados con vidrio son resistentes a la luz y a los productos químicos. Esto garantiza una larga vida del disco de color.
Resistentes a impactos
Gracias a su alta dureza y resistencia a los arañazos, el disco de color es resistente a los daños en la caja.
Color estable
Los patrones de color Lovibond™ consisten exclusivamente en vidrios de color completos y de fondo plano.
Especificaciones
Especificaciones
| temp | De 10 a 20, a 30, a 40, a 50, a 60, a 70, a 80 y a 90 Pt-Co |
| Tipo | Disco Comparator para escala Hazen NSH |