Learn More
UVP Lámpara UV compacta
Código de producto. 12842969
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Lámpara UV compacta
Lámpara UV económica
Lámpara de curado por luz ultravioleta compacta
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12842969 Lámpara UV económica cada uno
11728241 Lámpara UV compacta cada uno
11738241 Lámpara de curado por luz ultravioleta compacta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12842969 Proveedor UVP N.º de proveedor 95001906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 4 W
Wavelength 365 nm
Longitud (métrico) 198 mm
Material Plástico
Modelo UVL-23RS
Anchura (métrico) 71 mm
Tipo de producto Lámpara UV económica