Descripción
- Temperatura máxima: 1100 °C o 1300 °C
- Diseño compacto
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Funcionamiento vertical u horizontal libremente ajustable
- Altura de trabajo libremente ajustable
- Tubo de trabajo fabricado con cerámica C 530
- Termopar tipo S
- El funcionamiento también se puede realizar por separado del soporte si se observan las pautas de seguridad
- Sistema de control integrado en la base del horno
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B510 |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
| Peso (métrico) | 25 kg |