Descripción
- Temperatura máxima: 1300 °C
- Diseño de zona única de serie
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Tubo de trabajo de cerámica C 530 incluyendo dos enchufes de fibra como equipo estándar
- Termopar tipo S
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | P580 |
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 460 x 1170 x 628 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 170 mm |
| Peso (métrico) | 89 kg |