Learn More
Nabertherm Horno de tubo compacto serie R con controlador P480
Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rendimiento inmejorable.
Marca: Nabertherm R-571P3AN3
Detalles adicionales : Peso : 89.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1300 °C
- Diseño de zona única de serie
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Tubo de trabajo de cerámica C 530 incluyendo dos enchufes de fibra como equipo estándar
- Termopar tipo S
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Hasta 1300 °C | |
460 x 1170 x 628 mm | |
170 mm |
P480 | |
1000 mm | |
89 kg |