Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador P580
Código de producto. 17398079 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
120 mm
170 mm
Zona calentada:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Zona calentada Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17398079 50 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17308089 50 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17358089 120 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17368089 120 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17318099 170 mm 750 mm 1200 °C cada uno
17328099 170 mm 750 mm 1300 °C cada uno
17378099 170 mm 1000 mm 1200 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17398079 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor R252W2AN3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6595.00€
    6220.00€ / paquete de 1
    Ahorro 375.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rend
  • Excelente relación precio-rendimiento
  • También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
  • Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
  • Controlador P580 con 50 programas ajustables libremente y 40 segmentos para el funcionamiento en tres zonas
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador P580
Zona calentada 500 mm
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno tubular compacto
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 670 x 340 x 508 mm
Longitud (métrico) 700 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 50 mm