Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador B510
Código de producto. 17388089 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
100 mm
120 mm
170 mm
Zona calentada:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Zona calentada Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17388089 100 mm 750 mm 1300 °C cada uno
17318089 120 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17328089 120 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17378089 170 mm 750 mm 1200 °C cada uno
17338099 170 mm 1000 mm 1200 °C cada uno
17348099 170 mm 1000 mm 1300 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17388089 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor R472L3AN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rend
  • Excelente relación precio-rendimiento
  • También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
  • Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
  • Diseño de zona única de serie con controlador B 510
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Zona calentada 750 mm
Temperatura (métrico) 1300 °C
Tipo Horno tubular compacto
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 100 mm