Learn More
Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Código de producto. 15496742 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
434 x 340 x 508 mm
670 x 340 x 508 mm
670 x 410 x 578 mm
920 x 460 x 628 mm
1170 x 460 x 628 mm
Tipo de controlador:
B410
C450
P480
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones exteriores (L × An × Al) Tipo de controlador Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15496742 670 x 410 x 578 mm C450 1300 °C cada uno
15456582 434 x 340 x 508 mm C450 1200 °C cada uno
15486592 434 x 340 x 508 mm C450 1300 °C cada uno
15486582 670 x 340 x 508 mm C450 1200 °C cada uno
15416602 670 x 340 x 508 mm C450 1300 °C cada uno
15466732 670 x 340 x 508 mm P480 1200 °C cada uno
15496732 670 x 340 x 508 mm P480 1300 °C cada uno
15486742 670 x 410 x 578 mm C450 1200 °C cada uno
15406742 670 x 410 x 578 mm P480 1200 °C cada uno
15416742 670 x 410 x 578 mm P480 1300 °C cada uno
15456592 920 x 460 x 628 mm C450 1200 °C cada uno
15416622 920 x 460 x 628 mm C450 1300 °C cada uno
15426742 920 x 460 x 628 mm P480 1200 °C cada uno
15436742 920 x 460 x 628 mm P480 1300 °C cada uno
15406592 1170 x 460 x 628 mm B410 1200 °C cada uno
15466632 1170 x 460 x 628 mm B410 1300 °C cada uno
15426592 1170 x 460 x 628 mm C450 1200 °C cada uno
15476642 1170 x 460 x 628 mm C450 1300 °C cada uno
15446742 1170 x 460 x 628 mm P480 1200 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 15496742 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor R321C3AN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rendimiento inmejorable.
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
Especificaciones
Tipo de controlador C450
Zona calentada 500 mm
Temperatura (métrico) 1300 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 670 x 410 x 578 mm
Longitud (métrico) 700 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 120 mm