Learn More
UVP Lámpara UV con dos tubos compacta
Código de producto. 11778221
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
365/254 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Wavelength unitSize
11778221 365/254 nm 1 PCS
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11778221 Proveedor UVP N.º de proveedor 95002110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Utiliza dos tubos separados para una mayor intensidad de luz. La lámpara UV con dos tubos compacta UVP Ultra Violet Product™ es portátil, ligera y con alimentación de CA.
  • Ligero, tan solo 0,45 kg
  • Lámpara portátil de 4 vatios
  • La longitud de onda es de 365 nm de onda larga, 254 nm de onda corta.
  • Construcción de plástico duradero
  • Cable de lámpara, 2,4 m
  • Dimensiones: 198 x 71 x 53mm
  • Se utiliza con el soporte J-124 opcional para un manejo sin usar las manos
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 4 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 198 x 71 x 53 mm
Requisitos eléctricos 230V, 50/60Hz
Hertz 50/60 Hz
Incluye Tubos separados para cada longitud de onda
Intensidad de la luz 760/720 μcm2
Material Plástico
Modelo UVGL-25
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Lámpara UV portátil